(+)-Menthyl chloroformate

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: (1S,2R,5S)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl carbonochloridate, (1S)-(+)-Menthyl chloroformate

OR46551-1G
APOSOR46551-1GEA 872 DKK
APOSOR46551-1G
(+)-Menthyl chloroformate
(+)-Menthyl chloroformate
Formel: C₁₁H₁₉ClO₂
Kogepunkt: 108…109 °C/11mmHg
Massefylde: 1,031 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 70 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00134483
CAS-nummer: 7635-54-3
UN nummer: 3277
ADR: 6.1+8,II

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR