1-Methyl-1H-benzotriazole-5-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1-Methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole-5-carboxylic acid
OR23371-250MG
APOSOR23371-250MGEA 535 DKK
APOSOR23371-250MG
1-Methyl-1H-benzotriazole-5-carboxylic acid
1-Methyl-1H-benzotriazole-5-carboxylic acid
Formel: C₈H₇N₃O₂
Smeltepunkt: 250 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03086163
CAS-nummer: 305381-67-3