3-(4-Ethoxybenzoyl)propionsyre
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(4-Ethoxyphenyl)-4-oxobutanoic acid
OR22072-1G
APOSOR22072-1GEA 197 DKK
APOSOR22072-1G
3-(4-Ethoxybenzoyl)propionsyre
3-(4-Ethoxybenzoyl)propionsyre
Formel: C₁₂H₁₄O₄
Molekylvægt: 222.24 g/mol
Smeltepunkt: 136…138 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00100659
CAS-nummer: 53623-37-3