5-tert-Butoxycarbonylamino-2-chloro-isonicotinic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 5-Amino-2-chloroisonicotinic acid, 5-BOC protected
OR18623-1G
APOSOR18623-1GEA 1480 DKK
APOSOR18623-1G
5-tert-Butoxycarbonylamino-2-chloro-isonicotinic acid
5-tert-Butoxycarbonylamino-2-chloro-isonicotinic acid
Formel: C₁₁H₁₃ClN₂O₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258838
CAS-nummer: 171178-46-4