Cyclopropylamin 98%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: Aminocyclopropane

OR18344-100G OR18344-250G
APOSOR18344-100GEA 360 DKK
APOSOR18344-100G APOSOR18344-250G
Cyclopropylamin 98%
Cyclopropylamin
Formel: C₃H₇N
Kogepunkt: 49…50 °C
Smeltepunkt: –10 °C
Massefylde: 0,824 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: –25 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001301
CAS-nummer: 765-30-0
UN nummer: 2733
ADR: 3+8,II

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR