4-tert-Butyl-1-(brommethyl)benzen 98%

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: 1-(Bromomethyl)-4-(tert-butyl)benzene, 4-(tert-Butyl)benzylbromide

OR15934-100G
APOSOR15934-100GEA 698 DKK
APOSOR15934-100G
4-tert-Butyl-1-(brommethyl)benzen 98%
4-tert-Butyl-1-(brommethyl)benzen
Formel: C₁₁H₁₅Br
Kogepunkt: 93…94 °C/1,5mmHg
Smeltepunkt: 44538 °C
Massefylde: 1,236 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000180
CAS-nummer: 18880-00-7
UN nummer: 3265
ADR: 8,II

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR