6-(tert-Butyl)-3-methyl-2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-tert-Butyl 3-methyl 2-amino-4,5-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(7H)-dicarboxylate, Methyl 2-amino-4,5,6,7-tetrahydrothieno[2,3-c]pyridine-3-carboxylate, N6-BOC protected
OR15389-1G
APOSOR15389-1GEA 186 DKK
APOSOR15389-1G
6-(tert-Butyl)-3-methyl-2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
6-(tert-Butyl)-3-methyl-2-amino-4,7-dihydrothieno[2,3-c]pyridine-3,6(5H)-dicarboxylate
Formel: C₁₄H₂₀N₂O₄S
Smeltepunkt: 165…166 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06200952
CAS-nummer: 877041-47-9