4-Bromthioanisol

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: 1-Bromo-4-(methylthio)benzene, 4-Bromophenyl methyl sulphide

OR10389-1G OR10389-5G OR10389-25G
APOSOR10389-1GEA 164 DKK
APOSOR10389-1G APOSOR10389-5G APOSOR10389-25G
4-Bromthioanisol
4-Bromthioanisol
Formel: C₇H₇BrS
Kogepunkt: 128…130 °C/9,75mmHg
Smeltepunkt: 38…40 °C
Massefylde: 1,49 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 113 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000102
CAS-nummer: 104-95-0
EINECS: 203-255-8
UN nummer: 3335
ADR: 9,III

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR