3,3-Dimethylsmørsyre

Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: 3,3-Dimethylbutanoic acid, tert-Butylacetic acid

OR0494-100G OR0494-500G OR0494-1KG
APOSOR0494-100GEA 197 DKK
APOSOR0494-100G APOSOR0494-500G APOSOR0494-1KG
3,3-Dimethylsmørsyre
3,3-Dimethylsmørsyre
Formel: C₆H₁₂O₂
Kogepunkt: 185…190 °C
Smeltepunkt: –11 °C
Massefylde: 0,9124 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 88 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00002715
CAS-nummer: 1070-83-3
EINECS: 213-982-2
UN nummer: 3265
ADR: 8,III

Bestil nu

Specifikationer

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR