Bromcresol grønt natriumsalt
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Bromocresol green water soluble, Sodium 2,6-dibromo-4-(3-(3,5-dibromo-4-hydroxy-2-methylphenyl)-2,2-dioxido-3H-benzo[d][1,2]oxathiol-3-yl)-3-methylphenolate
BIB1187-100G
APOSBIB1187-100GEA 1370 DKK
APOSBIB1187-100G
Bromcresol grønt natriumsalt
Bromcresol grønt natriumsalt
Formel: C₂₁H₁₃Br₄NaO₅S
Smeltepunkt: 230 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00148898
CAS-nummer: 62625-32-5
EINECS: 263-657-4