5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Bromo-4-chloroindoxyl acetate, 5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl acetate, BCDA, 5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate, 3-Acetoxy-4-chloro-5-bromoindole
BIB1170-100MG
APOSBIB1170-100MGEA 197 DKK
APOSBIB1170-100MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl acetate
Formel: C₁₀H₇BrClNO₂
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD00037932
CAS-nummer: 3252-36-6