Ammoniakvand, Test solution
Leverandør: ACTIVE MOTIF
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Ammoniak
CH8002013.1L
ACSDCH8002013.1LEA 594 DKK
ACSDCH8002013.1L
Ammoniakvand, Test solution
Ammoniakvand
Certificeringer: ISO 9001 certified.
Formel: NH₃
Molekylvægt: 35.05 g/mol
Opbevaringstemperatur: Room Temperature
MDL Number: MFCD00066650
CAS-nummer: 1336-21-6