Digadolinium trioxid 99.9% (trace metals basis)
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Gadolinium (III) oxide
315510250 315510100 315511000
ACRO315510250EA 632 DKK
ACRO315510250 ACRO315510100 ACRO315511000
Digadolinium trioxid 99.9% (trace metals basis)
Digadolinium trioxid
Formel: Gd₂O₃
Smeltepunkt: 1900 °C
Massefylde: 7,407 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011026
CAS-nummer: 12064-62-9
EINECS: 235-060-9
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance White Powder
Total conc. of imp.as REO ≤0.1 %