Cyclopenten 95+%

Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

295905000 295900025 295901000
ACRO295905000EA 1300 DKK
ACRO295905000 ACRO295900025 ACRO295901000
Cyclopenten 95+%
Cyclopentene
Formel: C₅H₈
Molekylvægt: 68.12 g/mol
Kogepunkt: 44 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: –135 °C
Massefylde: 0.774 g/cm³
Flammepunkt: –30 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00001394
CAS-nummer: 142-29-0
EINECS: 205-532-9
UN nummer: 2246
ADR: 3 II

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4200 to 1.4240 (20°C, 589 nm)
GC ≥95.0 %

Specifikationer

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR