L-Alanin

Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Synonymer: (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine

A1688.0100
A1688.0100EA 599 DKK
A1688.0100
L-Alanin
L-Alanin
Formel: C₃H₇NO₂
Molekylvægt: 89.09 g/mol
Kogepunkt: 189
Smeltepunkt: 79
Massefylde: 1.4 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064410
CAS-nummer: 56-41-7
EINECS: 200-273-8
Merck Index: 13,00203

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR