Sølvnitrat ≥99%

Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Farlig

Synonymer: Lunar caustic, Silver mononitrate, Nitric acid silver salt

A13854.36 A13854.22 A13854.06 A13854.14
A13854.36EA 12410 DKK
A13854.36 A13854.22 A13854.06 A13854.14
Sølvnitrat ≥99%
Sølvnitrat
Formel: AgNO₃
Molekylvægt: 169.87 g/mol
Kogepunkt: 444
Smeltepunkt: 210
Massefylde: 4.35 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00003414
CAS-nummer: 7761-88-8
EINECS: 231-853-9
UN nummer: 1493
ADR: 5.1 II
REACH: 01-2119513705-43
Merck Index: 12,08661
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f56d5ff35f4c0937041d9629e42aae69bf1987b3&vid=7ca52a55b378bddc27fb4a51ace3ae27a0451c75&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR