(2-Hydroxyethyl)trimethylammoniumchlorid
Leverandør: PanReac AppliChem
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2-hydroxy-N,N,N-trimethylethanaminium chloride
A0785.1000
A0785.1000EA 1950 DKK
A0785.1000
(2-Hydroxyethyl)trimethylammoniumchlorid
Choline chloride
Formel: HOH₂CCH₂N(CH₃)₃Cl
Molekylvægt: 139.62 g/mol
Smeltepunkt: 244…247 °C
Massefylde: ∼1.205 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00011721
CAS-nummer: 67-48-1
EINECS: 200-655-4
Merck Index: 13,02226
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77b015e76f45084bc46da3249578a85652cd6802&vid=85c8a0a1b152b861b3bc3ec8fe25a70509221d85&prid=web&clid=SAPDAM