Cycle-tap dispenser system, J.T. Baker®
Leverandør: Avantor
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9814-31EA 0 DKK
9814-31 9814-07 9814-08 9814-09 9814-10 9814-11 9814-12 9814-13 9814-14 9814-30 9814-04 9814-05 9814-06 9814-15 9814-16 9814-28 9814-29 9814-17 9814-18 9814-19 9814-20 9814-21 9814-22 9814-23 9814-24 9814-25 9814-26 9814-27 9814-32 9814-33
Cycle-tap dispenser system, J.T. Baker®
Flasketopdispenser
Cyklusdispenser er en rustfrit stål solventdispenserenhed med en slange designet for ikke-målt manuel udledning af solvent.
  • Fuldt monteret med farvekodet lyntilslutning
  • Trevejsventil for udtømning og sikring af højeste renhed
  • Rustfrit stål komponenter der er inerte for solventer for at fastholde solventkvalitet
  • Armeret, fleksibel slange med indvendig stålskærm der ikke knækker eller punkterer
  • Tommelfingeropereret ventil med ”hold-on” funktion for nem udledning
  • Indbygget krog til ophængning af dispensers udgang