VWR® IPASEPT® 70, Sterile
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
94006.1016EA 1870 DKK
94006.1016
VWR® IPASEPT® 70, Sterile
Renseopløsninger Detergenter og Overflade Rengøringsmidler
Iso-propyl alcohol Ph. Eur. 70% V/V, with purified water Ph. Eur. 30% V/V, filtered at 0,2 μm.
  • Sterilisation by gamma-irradiation
  • Sterility Assurance Level 10⁻⁶
  • Påfyldt under GMP betingelser i renrum ISO klasse 7
  • Analysecertifikat kan leveres for hvert batch
  • Smal stråle funktion til præcise, afgrænsede områder, bred spray funktion til at dække store områder
Til overfladerengøring vha. spray med eller uden aftørring. Rengøring af handskeklædte hænder før indgang i renrum. Perfekt til aftørring af passage til kontrolleret miljø.