Svovlsyre 1.25 mol/l (2.5 N) aqueous solution, AVS TITRINORM

Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

84521.320EA 0 DKK
84521.320
Svovlsyre 1.25 mol/l (2.5 N) aqueous solution, AVS TITRINORM
Svovlsyre
Formel: H₂SO₄
Molekylvægt: 98.08 g/mol
Kogepunkt: 330
Smeltepunkt: 10.38
Massefylde: 1.84
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00064589
CAS-nummer: 7664-93-9
EINECS: 231-639-5
UN nummer: 2796
ADR: 8 II

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR