VWR®, AVS TITRINORM® kaliumchloridelektrolytiske opløsninger
Leverandør: VWR Chemicals
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
83605.260EA 162 DKK
83605.260 83605.290 83606.260 83606.290 83605.180
VWR®, AVS TITRINORM® kaliumchloridelektrolytiske opløsninger
Elektrolytter Opløsninger til Electrodefyldning
3M KCl-opløsningen kan også anvendes som en opløsning til elektrodeopbevaring.
For full information concerning health and safety data please see the SDS on the website.