Polyethylen glycol 20.000, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: PEG 20000, Ethylene glycol polymer 20000, PEG 20,000
MQ100
81298-1G
81298-1GEA 1710 DKK
81298-1G
Polyethylen glycol 20.000, Supelco®
Polyethylen glycol 20.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 20000 g/mol
Smeltepunkt: 58…63 °C
Massefylde: 1.13 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 260
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5902dabd2ae95d1fc371c2e4ca984f753d17310d&vid=65d50acadeb3bb4f769eed73191dd51977fa2f10&prid=web&clid=SAPDAM