Polyethylen glycol 3.000, Supelco®

Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Synonymer: PEG 3,000

MQ100

81291-1G
81291-1GEA 1710 DKK
81291-1G
Polyethylen glycol 3.000, Supelco®
Polyethylen glycol 3.000
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Molekylvægt: 3000 g/mol
Smeltepunkt: 55…58 °C
Massefylde: 1.21 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=03fa4ac5f4ac24ef1abe2e9703cb87d639613419&vid=8818f1f6573400d98071df890e8ff28ab782b48c&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu

Specifikationer

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR