N-Isopropylbenzylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-Benzyl-N-isopropylamine, N-Benzylisopropylamine
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.41618.0100
8.41618.0100EA 721 DKK
8.41618.0100
N-Isopropylbenzylamin for synthesis, Sigma-Aldrich®
N-Isopropylbenzylamin
Formel: C₆H₅CH₂N(CH₃)(CH₂CH₃)
Molekylvægt: 149.24 g/mol
Kogepunkt: 200
Smeltepunkt: ∼ 0 °C
Massefylde: 0.89 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 87
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008863
CAS-nummer: 102-97-6
EINECS: 203-067-6
UN nummer: 2735
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Molar Mass 149.24 g/mol
Boiling Point 199 - 200 °C (1013 hPa)
Flash Point 87 °C
Density 0.91 g/cm3 (20 °C)