1-Amino-9,10-anthraquinon zS, Sigma-Aldrich®

Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Synonymer: 1-Aminoanthraquinone, 1-Aminoanthracene-9,10-dione

MQ200

8.41590.0100
8.41590.0100EA 565 DKK
8.41590.0100
1-Amino-9,10-anthraquinon zS, Sigma-Aldrich®
1-Amino-9,10-anthraquinon
Formel: C₁₄H₉NO₂
Molekylvægt: 223.23 g/mol
Kogepunkt: 465
Smeltepunkt: 251…254 °C
MDL Number: MFCD00001213
CAS-nummer: 82-45-1
EINECS: 201-423-5
Merck Index: 13,00416

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Melting Point 251 - 254 °C
Molar Mass 223.23 g/mol
Hill Formula C14H9NO2

Specifikationer

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR