Dichlormethan stabilised, EMPLURA®

Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel

Synonymer: Methylenchlorid

Stabilization: stabiliseret med 2-methyl-2-buten 20 ppm
M-Clarity™ quality level = MQ200

8.22271.1000 8.22271.2500 8.22271.9025 8.22271.9190
8.22271.1000EA 260 DKK
8.22271.1000 8.22271.2500 8.22271.9025 8.22271.9190
Dichlormethan stabilised, EMPLURA®
Dichloromethane
Formel: CH₂Cl₂
Kogepunkt: 39,8 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: –95 °C
Massefylde: 1,322 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000881
CAS-nummer: 75-09-2
EINECS: 200-838-9
UN nummer: 1593
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06140
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR