Polyethylen glycol 400 for synthesis, Sigma-Aldrich®

Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Synonymer: PEG 400

M-Clarity™ quality level = MQ200

8.07485.1000 8.07485.5000 8.07485.9025 8.07485.0050
8.07485.1000EA 306 DKK
8.07485.1000 8.07485.5000 8.07485.9025 8.07485.0050
Polyethylen glycol 400 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Polyethylen glycol 400
Formel: H(OCH₂CH₂)nOH
Kogepunkt: ∼250 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 4…8 °C
Massefylde: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: 245 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00081839
CAS-nummer: 25322-68-3
EINECS: 500-038-2

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 4 - 8 °C
Molar Mass 8000 g/mol
Boiling Point 200 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure  - 0.1 hPa (20 °C)
Flash Point 240 °C
Density 1.13 g/cm3 (20 °C)
pH 5 - 7 (100 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 360 °C DIN 51794
Viscosity kinematic 97 - 110 mm2/s (20 °C)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR