Cyclooctanol zS, Sigma-Aldrich®

Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Advarsel


MQ200

8.02661.0025
8.02661.0025EA 1060 DKK
8.02661.0025
Cyclooctanol zS, Sigma-Aldrich®
Cyclooctanol
Formel: C₈H₁₆O
Molekylvægt: 128.21 g/mol
Kogepunkt: 203
Smeltepunkt: 15
Massefylde: 0.97 g/cm³ (20 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001744
CAS-nummer: 696-71-9
EINECS: 211-800-6

Bestil nu

Specifikationer Testresultater

Solubility 5.4 g/l (20 °C)
Melting Point 15 °C
Molar Mass 128.21 g/mol
Boiling Point 209 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 0.1 hPa
Flash Point 86 °C
Refractive Index 1.485 (20 °C, 589 nm)
Density 0.97 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 300 °C

Specifikationer

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR