Nucleic acid and protein purification systems, KingFisher™ mL
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
5400050
735-0274EA 170380 DKK
735-0274
Nucleic acid and protein purification systems, KingFisher™ mL
Automatiseret DNA oprensning
KingFisher™ magnetiske partikelprocessorer er konstrueret til automatisering af tidskrævende prøveprocesser med nukleinsyrer, proteiner og celler fra stort set alle kilder (fx blod, cellekulturer, vævslysater, jord og fæces). KingFisher-familien består af 4 instrumenter med forskellig gennemstrømnings- og volumenkapacitet og opfylder individuelle behov for behandling af prøver. Hvert system består af et instrument, specialdesignede plastmaterialer og software. KingFisher-produkterne tilbyder hurtig og reproducerbar oprensning af høj kvalitet af DNA, RNA, proteiner og celler til forskelligeMore Product Information