Multiple Horisontal Gel Elektroforesesystem, Owl™ A2-OK
Leverandør: THERMO OWL SCIENTIFIC
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
A2-OK
730-0161EA 30510 DKK
730-0161
Multiple Horisontal Gel Elektroforesesystem, Owl™ A2-OK
Elektroforesesystemer Horisontale Gelelektroforesesystemer
Dette Multiple system er ideelt hvor der er behov for at køre mange geler samtidig, f.eks. i undervisning
  • Op til 6 geler kørt samtidig
  • Op til 12 sutuderende kan køre på et system med en strømkilde
  • Systemet screener på til 144 prøver i en kørsel
  • EasyCast designet gør det muligt at støbe uden brug af tape
  • UV transparente gelbakker kan placeres direkte på transilluminator
Leveringsinformation: Each unit includes buffer chamber with 3-point levelling base, SuperSafe lid with attached power supply leads, EasyCast gasketed UVT gel trays (6), externalMore Product Information