Speci®-Ceps, Opvarmede pincetter
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
720-2750EA 0 DKK
720-2750 ITGEHF10 720-2752 720-2753
Speci®-Ceps, Opvarmede pincetter
Pincet
Speci®-Ceps er elektrisk opvarmede pincetter, som er designet til klargøring af histologiske eller histo-patologiske objektglas.
  • Continuous use, without adjustment, and without influencing the temperature of the medium or tissue
  • Eliminates the need to keep forceps at a usable temperature, enabling the operator to concentrate on orientation of the tissue
  • Results in a significant increase in productivity
For at forhindre de kolde spidser i at få det flydende voksmedie til at størkne er det nødvendigt gentagne gange at fjerne pincetten fra opgaven for atMore Product Information