PCR-markør til molekylestørrelse
Leverandør: Merck Millipore (Novagen)
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
69278-3
69278-3EA 2220 DKK
69278-3
PCR-markør til molekylestørrelse
Elektroforese reagenser Molekylærvægt markører
PCR Markers indeholder en blanding af otte definerede DNA-fragmenter i området fra 50 til 2000 bp ved praktiske størrelsesintervaller og bruges til karakterisering af små DNA-produkter. Markørerne leveres i en gel loading buffer, som indeholder to sporfarver som ikke påvirker UV-belysningen af ethidiumbromid-farvede bånd. Et separat rør med 6X Loading buffer er inkluderet. Hvert rør med markører rækker til 50 baner på TBE- eller TAE-agarose farvet med ethidiumbromid. Den anbefalede mængde til loading (5 µl) producerer bånd af ensartet intensitet som er klare, skarpe og lette at fotografere.
Produktet består af:
250 µl PCR Marker in 1X Loading buffer
1 ml 6X Loading buffer som indeholder Orange G, xylen cyanol FF og glycerol