Multiparametermåler, håndholdte, SevenGo Duo™/Duo pro™ (SG23/SG78)
Leverandør: Mettler - Toledo
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
51302600 51302601 51302602 51302603 51302620 51302621 51302622 51302623 51302625
665-0200EA 11840 DKK
665-0200 665-0191 665-0192 664-0163 665-0201 665-0195 665-0196 664-0162 664-0161
Multiparametermåler, håndholdte, SevenGo Duo™/Duo pro™ (SG23/SG78)
Elektrokemiske instrumenter pH-metre
Bærbare målere med dobbelt kanal til parallel bestemmelse af pH, mV, rel. mV og ion (SG78), ledningsevne, TDS (opløste faste stoffer), salinitet eller specifik modstand.
SevenGo Duo™ - pH/ledningsevnemåler (IP67) til rutinemæssig brug
- Display med høj kontrast og store cifre, robust vandtæt hus (IP 67)
- Automatisk justering af cellekonstant
- 3-punktskalibrering af pH med valg blandt fire foruddefinerede og én brugerdefineret buffergruppe
- Datahukommelse til 99 dataposter
- Automatisk genkendelse af slutpunkt, automatisk buffergenkendelse og temperaturkompensation
SevenGo Duo pro™ - pH/More Product Information