Kalibreringsvæsker og -olier til refraktometre
Leverandør: BELLINGHAM STANLEY
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
90-525 90-501 90-502 90-503 90-504 90-505 90-506 90-507 90-508 90-518 90-601 90-602 90-603 90-604 90-605 90-606 90-607 90-608 90-618 90-903 90-535 90-910 90-911 90-912 90-913 90-914 90-531
635-0468EA 1940 DKK
635-0468 635-0450 635-0451 635-0452 635-0453 635-0454 635-0455 635-0456 635-0457 635-0458 635-0459 635-0460 635-0461 635-0462 635-0463 635-0464 635-0465 635-0466 635-0467 BELL90-903 635-0506 BELL90-910 BELL90-911 BELL90-912 BELL90-913 BELL90-914 BELL90-531
Kalibreringsvæsker og -olier til refraktometre
Standarder Brydningsindex Standarder
En række af væsker til kontrol/kalibrering af den lave og den høje ende af den refraktive indeks skala og den tilhørende Brix skala.
AG-væsker.
Brix skalaens lave ende
Fås i pakninger á 5x5 ml og 20x5 ml
Maximum usikkerhed ±0,000037 RI or ±0,019 °Brix
Kalibreringsolie.
Brix skalaens høje ende
Fås i pakninger á 5x5 ml
Maximum usikkerhed ±0,000074 RI or ±0,030 °Brix
Certificeringer: Fremstilles i overensstemmelse med EN/ISO/IEC17025:205 og er sportbart til NIST
Bestillingsoplysninger: For øvrige sukkerstandard opløsninger kontakt venligst Avantor