Comparator kits, Lovibond® system 2000
Leverandør: Lovibond Tintometer
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
433280 433340 433320 433310 433330 433250 433300 433350
633-0022EA 16300 DKK
633-0022 633-0024 633-0023 633-0152 633-0153 633-0021 633-0151 633-0259
Comparator kits, Lovibond® system 2000
Kolorimetre Komparator-sæt
Disse kits er tilgængelige for mange af de typisk brugte farveskalaer og er en praktisk måde at bestille et komplet system af det påkrævede udstyr. Hvert system inkluderer:
  • Et visuelt sammenligningsinstrument, som bringer prøven og farvestandarden ind i det samme synsfelt, hvor der kan foretages en mere akkurat farvesammenligning
  • Et udvalg af farvestandarder - stabilfarvede glasfiltre på testskiver, som er blevet forkalibreret til at give direkte målinger over et bestemt måleområde
  • En standardiseret lyskilde, som sikrer konstante og ensartede