VWR®, Kabinetter og objektglasholdere
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
631-0823EA 256 DKK
631-0823
VWR®, Kabinetter og objektglasholdere
Objektglas holdere
Holdere til objektglas af karton giver øjeblikkelig reference og hurtig genfinding med fingerspidserne.
  • Cardboard fitted with a protective plastic frame, which provides secure protection of specimens
  • Each slide holder card accepts four slides of any thickness
  • Space for identification and comments
Systemet kan hurtigt opdateres ved at tilføje, fjerne eller ændre kort.