Ubbelohde-Viskosimetre med konstant
Leverandør: SI Analytics
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
285400172 285400201 285400189 285400226 285400234 285400242 285400259 285400267 285400218 285400275
616-3335EA 5220 DKK
616-3335 616-3338 616-3336 616-3340 616-3341 616-3342 616-3343 616-3344 616-3339 616-3345
Ubbelohde-Viskosimetre med konstant
Viskosimetre Kapillærviskosimetere
Kalibreret med konstant til automatisk måling, viskosimeter med ophængt kugleniveau til bestemmelse af væskers absolutte og relative viskositet v.h.a. newtonsk flowmåling.
Den anbefalede gennemstrømningstid er 200 sekunder.
Certificeringer: DIN 51562-1, ISO/DIS 3105 (BS-IP-SL).