VWR®, Sikkerhedsboldpipettehjælpere
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
612-2703EA 222 DKK
612-2703
VWR®, Sikkerhedsboldpipettehjælpere
Pipetter Pipettebolde
Rød gummi med hvid plastkonnektor og koniske silikoneadapter, autoklaverbar.
  • Til pipetter med stor og lille kapacitet
  • Konisk adapter til mere sikker tilslutning af pipetter; sikrer mod brud da der skal mindre kraft til at sætte den på
  • Elastik til at sætte bolden fast på en reagensbeholder eller brugerens håndled
Kapacitet: 15 ml