Pipettehjælper, pipetus®
Leverandør: HIRSCHMANN
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9907200
612-1874EA 3930 DKK
612-1874
Pipettehjælper, pipetus®
Pipetter Pipettehjælpere
Pipette controller for glass and plastic pipettes from 0,1 to 200 ml.
  • Unik og økologisk forsvarlig med op til 50 timers uafhængige, cadmium-fri NiMH-batterier
  • På farvedisplayet kan du kontrollere batteriets opladningsstatus, den valgte pipetteringsmåde (Ex eller Blowout) og den valgte hastighed
  • Sikker takket være sikkerhedsventilen og de meget følsomme ventiler, der giver nøjagtig justering af miniske
  • Støjsvag takket være den vibrationsfri pumpemotor
  • Silikoneadapter for fuldstændigt lækagesikker placering af hver pipette
Denne pipettehjælper harMore Product Information