Målecylindre, høj form, klasse B, borosilikatglas, SILBERBRAND
Leverandør: Brand
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
31754
612-0851EA 0 DKK
612-0851
Målecylindre, høj form, klasse B, borosilikatglas, SILBERBRAND
Cylindere Målecylindre
Borosilikatglas 3,3, høj form, klasse B.
  • Calibrated to contain (TC, In)
  • Hexagonal base, spout
  • Short graduation marks
  • Marks and inscriptions in high contrast white enamel
DIN EN ISO 4788
Certificeringer: DIN EN ISO 4788