VWR®, Engangsvejebåde
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
611-0093EA 256 DKK
611-0093 611-0094 611-0095 611-9168 611-9169 611-9170 611-9175 611-9176 611-9177 611-9178 611-9179 611-9180 611-9181 611-9182 611-9183 611-3113 611-3114 611-3115
VWR®, Engangsvejebåde
Vejebåde Vejebåde
PS, firkantet.
  • Den hule form med den brede, flade bund forhindrer, at de vælter
  • Afrundede hjørner letter overførsel af prøvemateriale
  • Temperaturresistent op til 70 °C
Firkantede vægtbåde fremstillet i PS (polystyren).Disse bøjelige vægtbåde har glat overflade for lettere tømning med minimalt prøvetab. De er biologisk inaktive og resistente over for fortyndede og svage syrer, vandige opløsninger, alkoholer og blegemidler. Ideelle til brug med mikroovne, vægte og fugtighedsmålere.
Emballering: These weighing boats are produced and packed in plasticMore Product Information