Melamin, Supelco®
Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 2,4,6-Triamino-s-triazine, 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, 2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine
MQ100
52549-250MG
52549-250MGEA 237 DKK
52549-250MG
Melamin, Supelco®
Melamin
Formel: C₃H₆N₆
Molekylvægt: 126.12 g/mol
Massefylde: 1.57 g/cm³ (20 °C)
Flammepunkt: >280 °C
MDL Number: MFCD00006055
CAS-nummer: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Merck Index: 13,05834
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ca363c1f7cb7489e06f6b618fe5f3835c7d99ae2&vid=94eb65b83278de02a48585e9596e6ffccd01b146&prid=web&clid=SAPDAM