Centrifuge, bench top, ROTOFIX 32 A
Leverandør: Hettich
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
1206
521-0902EA 19870 DKK
521-0902
Centrifuge, bench top, ROTOFIX 32 A
Centrifuger Bordcentrifuger
En robust, alsidig og uundværlig centrifuge til rutineopgaver i laboratorier, konsultationer eller mindre hospitaler. Er velegnet til opgaver inden for klinisk kemi og cytologi samt klargøring af prøver i industri- og forskningslaboratorier.
  • Metalhus og låg, centrifugeringskammer i rustfrit stål, praktisk låseanordning, inspektionsrude i låget
  • Brugervenligt membrantastatur for hurtig, præcis og nem indtastning af parametre
  • Pulseringstast til kort centrifugering, RCF-tast angiver RCF under centrifugering
  • Sikkerhedsfunktioner: Låsning og fastholdelse af låg,