Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Leverandør: Corning
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
430186 430515 430516 430517 430756 430758 430767 430768 430769 430770 430771 430773 431096 431097 431098 431153 431154 431155 431205 431206 431474 431475
734-1821EA 2420 DKK
734-1821 734-1844 734-1845 734-1846 734-1860 734-1861 513-3346 513-3347 513-3348 513-3349 513-3350 513-3352 513-3354 513-3355 513-3356 513-3357 513-3358 513-3359 734-1900 734-1901 514-0168 514-0169
Bottle top vacuum filtration systems, Corning®
Filtre Topfiltre til flasker
Vakuumfiltreringssystemer fås i fire størrelser: 150, 250, 500 og 1000 ml. Adapterne er farvekodede efter membrantype for let identifikation af produktet: Polyethersulfon (PES) gul; celluloseacetat (CA) orange; cellulosenitrate (CN) blå; nylon (NY) rød.
  • Vinklet slangestuds forenkler fastgørelse af vakuumslangen
  • Opsamlerflasker er forsynet med sider med easy grip for forbedret håndtering
  • Pakket enkeltvis, sterile, certificeret non-pyrogene
  • Låg til opsamlerflasker er sterile og pakket enkeltvis
  • Der kan fås ekstra opbevaringsflasker af plast