1-Phenylazo-2-naphthol, Supelco®

Leverandør: Merck
Ratings: Ingen bedømmelse

Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering

Synonymer: Solvent Yellow 4

MQ100

51383-25MG
51383-25MGEA 1050 DKK
51383-25MG
1-Phenylazo-2-naphthol, Supelco®
1-Phenylazo-2-naphthol
Formel: C₁₆H₁₂N₂O
Molekylvægt: 248.28 g/mol
Kogepunkt: 444
Smeltepunkt: 135
Massefylde: 1.119 g/cm³ (151 °C)
MDL Number: MFCD00003911
CAS-nummer: 842-07-9
EINECS: 212-668-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af169518ae2af52912b1ed51009a7dfa0558e18b&vid=ca585127052ae4a9e4e1941463107a45274e9bfd&prid=web&clid=SAPDAM

Bestil nu


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Læs mere About VWR