2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Propyl-4-pyridinecarbothioamide, 2-Propylthioisonicotinamide, 2-Propylpyridine-4-carbothioamide, Prothionamide
471200050 471200250 471201000
471200050.EA 448 DKK
471200050. 471200250. 471201000.
2-Propylpyridine-4-carbothioamide 98%
2-Propylpyridine-4-carbothioamide
Formel: C₉H₁₂N₂S
Molekylvægt: 180.27 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00464119
CAS-nummer: 14222-60-7
EINECS: 238-093-7
Merck Index: 13,07982
Bestil nu
Specifikationer Testresultater
Appearance yellow powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %