Desiccant canister, SP Bel-Art Desi-Can™
Leverandør: Bel-Art Products, a Part of SP
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
F420460000
467-0000EA 430 DKK
467-0000
Desiccant canister, SP Bel-Art Desi-Can™
Ekssikatorer Tørremidler
Genanvendelig beholder, som er ideel til brug i skabe, beholdere, værktøjskasser og andre opbevaringsområder, hvor man vil undgå rust og fugt. Beholderens indhold af silicagel absorberer effektivt fugten gennem hullerne i aluminiumskassen.
  • En beholder kan opretholde en fornuftigt luftfugtighed i 0,9 kubikmeter
  • Kan regenereres i en ovn ved 150 °C i ca. 3 timer, hvilket giver ubegrænset levetid
  • Et overvågningsvindue viser blåt, når tørremidlet er regenereret og lyserødt, når det er mættet