Ultralavt køle termostatbade
Leverandør: JULABO GmbH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9352755 9352753 9352752 9352756 9352793 9352791 9352790 9312681 9162681 9352755N150 9352755N 9352753N150 9352753N 9352752N150 9352752N 9352756N150 9352795N 9352796N 9352756N 9352793N 9352791N150 9352791N 9352790N150 9352790N
461-0496EA 191910 DKK
461-0496 461-1102 461-0495 461-0497 461-0500 461-0499 461-0498 461-0462 461-0404 461-0467 461-0459 461-1104 461-1103 461-0466 461-0458 461-0158 461-0465 461-1106 461-0460 461-0156 461-1105 461-0464 461-0468 461-0157
Ultralavt køle termostatbade
Cirkulatorsystemer Lukkede cirkulatorsystemer Køletermostatbade
Ultralavt køle termostatbade til opvarmning og nedkøling. Enhederne er velegnet til ekstern temperaturapplikering med samtidig drift i badtanken. Enhederne yder specielt høje varme- og kølekapaciteter for korte opvarmnings- og nedkølingstider, endda på eksterne systemer med store volumener. FP modeller tilbyder proportional kølekontrol for at sikre en energibesparende ydelse og for at reducere varmeudstråling til omgivelserne. Modeller med betegnelsen W er vandkølede. Alle modellerne har håndtag og styrehjul, hvilket tillader let transport, og er udstyret med drænporte til praktisk aftømningMore Product Information