Temperaturkalibreringsbade
Leverandør: JULABO GmbH
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
9352628 9352627 9352514 9352508
461-0573EA 89030 DKK
461-0573 461-0572 461-0571 461-0570
Temperaturkalibreringsbade
Cirkulatorsystemer Åbne cirkulatorsystemer Kalibreringstermostater
Kalibreringsbade er blevet designet til opgaver i kalibreringslaboratorier som ISO, DKD, NAMAS, UKAS og er i overensstemmelse med kravene i henhold til DIN EN ISO 9001:2000. Enhederne har et kammer med konstant temperaturniveau og kan bruges til nøjagtig kalibrering af temperatursensorer, måleinstrumenter og termometre i henhold til nationale og internationale standarder. Kølede modeller er velegnet til brug ved temperaturer fra −30 til +200 °C og kan også bruges som kalibreringsbade til temperaturer fra 50 til 300 °C. Med en præcisionreferencesensor (ekstraudstyr)More Product Information