VWR® Standard 3500 Orbital Shaker
Leverandør: VWR Collection
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
444-7023EA 851 DKK
444-7023 444-2903 444-2904 444-2905 444-2965
VWR® Standard 3500 Orbital Shaker
Rystere Rysteapparater med cirkulære bevægelser
Rysteapparater til generel brug med mikroprocessorstyring, som er ideele til basale blandingsapplikationer, bakteriesuspensioner, farvning og affarvning. Variabel hastighedsstyring giver en konsistent, ensartet rystning. Hastigheden kan justeres ved hjælp af en drejeknap med indstillinger fra 1 til 10, mens rampefunktionen langsomt øger hastigheden til det indstillede punkt for øget sikkerhed.
  • Kontinuerlig drift eller timerdrift fra 1 til 120 min
  • Sortiment af udskifteligt tilbehør
  • Kan anvendes ved 0 til 40 °C (80% relativ luftfugtighed, ikke-kondenserende)